Learn More
D-Cycloserine, MedChemExpress
Código de producto. 16488066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488066 100 mg 100 miligramos
16471996 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress D-Cycloserine is an antibiotic which targets sequential bacterial cell wall peptidoglycan biosynthesis enzymes. D-Cycloserine is a partial NMDA agonist that can improve cognitive functions. D-Cycloserine can be used for multidrug-resistant tuberculosis research.
D-Cycloserine is an antibiotic which targets sequential bacterial cell wall peptidoglycan biosynthesis enzymes. D-Cycloserine is a partial NMDA agonist that can improve cognitive functions. D-Cycloserine can be used for multidrug-resistant tuberculosis research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cycloserine
Forma física Powder
CAS 68-41-7
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H6N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (244.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (9.80 mM; Need warming)
SMILES O=C1[C@H](N)CON1
Peso molecular (g/mol) 102.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 98.28%