Learn More
D-cicloserina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499126 1 g 1 g
11409136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18000.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.22€
    67.65€ / 1 g
    Ahorro 12.57€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La D-cicloserina, número de CAS 68-41-7, es un análogo de aminoácidos del aminoácido D-alanina con actividad antibiótica de amplio espectro.
Cycloserine is an amino acid analog antibiotic used for the treatment of tuberculosis and rarely used for the treatment of noninfectious diseases. It acts as a competitive inhibitor of D-alanine during peptidoglycan synthesis. It inhibits bacterial cell wall biosynthesis and prevents the conversion of D-Alanine to L-Alanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol y propilenglicol. Insoluble en cloroformo y éter.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-41-7
Fórmula molecular C3H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 102.093
Número MDL MFCD00005353
Clave InChI DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Sinónimo d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
PubChem CID 6234
ChEBI CHEBI:40009
Nombre IUPAC (4R)-4-amino-1,2-oxazolidina-3-ona
SMILES C1C(C(=O)NO1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cycloserine
Punto de fusión 137°C (decomposition)
Beilstein 80798
Índice Merck 14,2751
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in methanol and propylene glycol; Insoluble in chloroform and ether.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Rotación óptica +115° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza ≥98%