Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Cicloserina, 98 %
Código de producto. 10683062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10683062 1 g Frasco de vidrio 1 g
10450501 5 g Frasco de vidrio 5 g
10646734 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10683062 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228480010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
D-cicloserina, CAS # 68-41-7, es un análogo de aminoácidos cíclicos de la D-alanina, originalmente aislada de especies de Streptomyces.Se formula sintéticamente y exhibe propiedades antibióticas a través de su inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La D-cicloserina se aisló originalmente de Streptomyces orchidaceus y actualmente se formula como antibiótico oral
  • Es incompatible con agentes oxidantes fuertes pero estable en condiciones básicas, con la mayor estabilidad a pH = 11,5
  • La D-cicloserina inhibe la L-alanina racemasa y la D-alanina:D-alanina ligasa, 2 enzimas responsables de la síntesis de la pared celular bacteriana
  • Cuando se ingiere, la D-cicloserina atraviesa la barrera hematoencefálica, causando efectos secundarios neurológicos como mareo, náuseas, depresión, temblores, etc.
Aplicaciones
  • La D-cicloserina es un antibiótico de amplio espectro que se utiliza como agente de segunda línea para el tratamiento de la tuberculosis resistente a los fármacos, siempre en combinación con otros agentes antituberculosos
  • Es un aminoácido excitatorio y un agonista parcial del receptor NMDA en el sistema nervioso central (SNC), lo que juega un papel potencial en la mejoría del dolor neuropático
  • La D-cicloserina también ha demostrado desempeñar un papel en la conectividad neuronal y, por lo tanto, se utiliza para estudiar aplicaciones de tratamiento en trastornos de ansiedad y la esquizofrenia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-41-7
Fórmula molecular C3H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00005353
Clave InChI DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Sinónimo d-cycloserine, cycloserine, seromycin, orientomycin, oxamycin, cyclorin, cyclo-d-serine, cicloserina, farmiserina, miroseryn
PubChem CID 6234
ChEBI CHEBI:40009
Nombre IUPAC (4R)-4-amino-1,2-oxazolidina-3-ona
SMILES C1C(C(=O)NO1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cycloserine
Nombre de nota 98+%
Absorbancia Condensation products 0.8 max. (c=0.04, 0.1N NaOH) at 285nm
Punto de fusión 147.0°C
Color Blanco a amarillo
pH 5.5 to 6.5 (10% soln.)
Residuos de ignición 0.5% max. ()
Pérdida por secado 1% max. (60°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,2749
Rotación específica + 111.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol and propylene glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina