Learn More
Melford D-cicloserina
Código de producto. 30018207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018207 5 g 5 g
30018206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018207 Proveedor Melford N.º de proveedor C810005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
La D-cicloserina es un antibiótico y análogo estructural del aminoácido D-alanina.
La D-cicloserina es un antibiótico y análogo estructural del aminoácido D-alanina. Inhibe la síntesis de la pared celular en ciertas bacterias, incluida Mycobacterium tuberculosis. Aunque inicialmente se identificó como un antibiótico, la D-cicloserina ha ganado atención por su actividad como agonista parcial del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), un tipo de receptor de glutamato en el cerebro. Los investigadores estudian los mecanismos de neurotransmisión y plasticidad sináptica debido a sus interacciones con los receptores NMDA.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cycloserine
CAS 68-41-7
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C3H6N2O2