Learn More
d-Cloprostenol Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30008391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008391 10 mg 10 miligramos
30008236 5 mg 5 miligramos
30012116 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58733010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62561-03-9
Fórmula molecular C22 H28 Cl O6 . Na
Peso molecular (g/mol) 446.9
Sinónimo 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, sodium salt (1:1), (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, monosodium salt, (5Z)- (9CI), 5-Heptenoic acid, 7-[2-[4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, monosodium salt, [1R-[1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]]-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E,3R)-4-(3-chlorophenoxy)-3-hydroxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, monosodium salt, (7Z)-, Preloban, Veteglan, d-Cloprostenol sodium salt
Nombre IUPAC sodio; (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(E,3R)-4-(3-clorofenoxi)-3-hidroxibut-1-enilo]-3,5-dihidroxiciclopentilo]hept-5-enoate
SMILES [Na+].O[C@@H](COc1cccc(Cl)c1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material d-Cloprostenol sodium salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29ClO6.Na/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);/q;+1/p-1/b3-1-,11-10+;/t16-,18-,19-,20+,21-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.1472