Learn More
D-Citronellol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Citronellol |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.1514 |