Learn More
D-Citronellol, TRC
Código de producto. 17913385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17913385 1 g 1 g
17924905 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17913385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5250351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1117-61-9
Fórmula molecular C10 H20 O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Sinónimo (R)-(+)-β-Citronellol, (3R)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol
Nombre IUPAC (3R)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol
SMILES C[C@@H](CCO)CCC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Citronellol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1514