Learn More
D-quiro Inositol, TRC
Código de producto. 30136717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136717 500 mg 500 miligramos
30132686 1 g 1 g
30005180 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI666055500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-12-9
Fórmula molecular C6 H12 O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Sinónimo D-chiro-Inositol, Inositol, D-chiro- (8CI), (+)-chiro-Inositol, D-(+)-chiro-Inositol, D-Inositol
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-chiro Inositol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0634
Porcentaje de pureza >95%