Learn More
Tetradecaacetato de D-(+)-celotetraosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Cellotetraose Tetradecaacetate |
| CAS | 83058-25-7 |
| Fórmula molecular | C52 H70 O35 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C52H70O35/c1-19(53)67-15-33-37(71-23(5)57)41(72-24(6)58)46(77-29(11)63)50(82-33)86-39-35(17-69-21(3)55)84-52(48(79-31(13)65)43(39)74-26(8)60)87-40-36(18-70-22(4)56)83-51(47(78-30(12)64)44(40)75-27(9)61)85-38-34(16-68-20(2)54)81-49(80-32(14)66)45(76-28(10)62)42(38)73-25(7)59/h33-52H,15-18H2,1-14H3/t33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45-,46-,47-,48-,49?,50+,51+,52+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetiloxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4-diacetiloxi-6-(acetiloximetil)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-6-[(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-triacetiloxi-2-(acetiloximetil)oxan-3-il]oxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 1255.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1254.3698 |