Learn More
D-(+)-Celopentaosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Cellopentaose |
| CAS | 2240-27-9 |
| Fórmula molecular | C30 H52 O26 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H52O26/c31-1-7(37)13(39)23(8(38)2-32)53-28-20(46)16(42)25(10(4-34)50-28)55-30-22(48)18(44)26(12(6-36)52-30)56-29-21(47)17(43)24(11(5-35)51-29)54-27-19(45)15(41)14(40)9(3-33)49-27/h1,7-30,32-48H,2-6H2/t7-,8+,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29-,30-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oxioxi-2-il]oxi-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)ox-2-il]oxi-2,3,5,6-tetrahidroxihexanal |
| Peso molecular (g/mol) | 828.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 828.2747 |