Learn More
D-(+)-Celopentaosa, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488759 1 mg 1 miligramo
15478759 2 mg 2 miligramos
15468759 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67561.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Used by cellulosic bacteria as an energy source. Used to identify, differentiate and characterize oligosaccharide metabolizing enzymes such as endoglucanases and --glucosidase(s). Can also be used in saccharification and ethanol fermentation research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Utilizado por bacterias celulósicas como fuente de energía.
  • Se utiliza para identificar, diferenciar y caracterizar enzimas metabolizadoras de oligosacáridos como endoglucanasas y _x001A_-glucosidasa(s).
  • También se puede usar en sacarificación y etano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2240-27-9
Número MDL MFCD09750881
Sinónimo Cellopentaose
Specifications
Nombre del producto químico o material D-(+)-Cellopentaose
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Beilstein 79497
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 828.72
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo