Learn More
D-(+)-Celohexosa, TRC
Código de producto. 30364629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364629 5 mg -
30352939 1 mg -
30361275 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2552505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2478-35-5
Fórmula molecular C36 H62 O31
Peso molecular (g/mol) 990.86
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxi-3-il]oxy-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxy-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxy-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxy-6-(hidroximetil)oxano-3, 4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]6CO)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Cellohexose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H62O31/c37-1-7-13(43)14(44)21(51)32(58-7)64-27-9(3-39)60-34(23(53)16(27)46)66-29-11(5-41)62-36(25(55)18(29)48)67-30-12(6-42)61-35(24(54)19(30)49)65-28-10(4-40)59-33(22(52)17(28)47)63-26-8(2-38)57-31(56)20(50)15(26)45/h7-56H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31?,32+,33+,34+,35+,36+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 990.3275
Porcentaje de pureza >95%