Learn More
D-(+)-Celobiosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(+)-Cellobiose |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1162 |