Learn More
Thermo Scientific Chemicals Octaacetato de D-celobiosa
Código de producto. 11362706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362706 5 g 5 g
11372706 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362706 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L08780.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5346-90-7 | C28H38O19 | 678.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5346-90-7
Fórmula molecular C28H38O19
Peso molecular (g/mol) 678.59
Número MDL MFCD00009600,MFCD00079432,MFCD00009600,MFCD00078092,MFCD00009600,MFCD00009600
Clave InChI WOTQVEKSRLZRSX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-cellobiose octaacetate
PubChem CID 126963588
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4R,5R,6S)-4,5,6-triacetiloxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]metilo
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC1OC(COC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cellobiose octaacetate
Punto de fusión 224°C to 231°C
Cantidad 5 g
Beilstein 79280
Índice Merck 14,1961
Rotación óptica +40° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.59