Especificaciones
| CAS | 528-50-7 |
| Punto de fusión | 229 °C a 239 °C |
| Fórmula molecular | C12H22O11 |
| Número MDL | MFCD00136034 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose |
| Información de solubilidad | soluble en agua al 4% (solución clara e incolora); insoluble en alcohol y éter. |
| Clave InChI | GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N |
| Rotación óptica | +34° ±3° (c=4, agua) |
| SMILES | OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O |
| Mostrar más |