Learn More
D(+)-celobiosa, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483000 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483000 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11483000 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210031910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00€
    446.25€ / 10 g
    Ahorro 22.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Molécula aceptora de electrones principal en oxidaciones biológicas que actúa como coenzima para enzimas de transferencia de hidruro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Cellobiose
CAS 528-50-7
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Fórmula molecular C12H22O11
Número MDL MFCD00136034
Cantidad 10 g
Sinónimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Nombre IUPAC (3S,4S,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 342.30
PubChem CID 57370084
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Polvo cristalino