Learn More
D(+)-celobiosa; ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473240 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473240 100 g 100 g
11443240 5 g 5 g
11453240 10 g 10 g
11463240 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11473240 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210129880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00€
    502.95€ / 100 g
    Ahorro 25.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
La celobiosa es un disacárido compuesto de dos moléculas de glucosa; estas están vinculadas β-1,4-glucósicamente. Reduce el azúcar, que es fácilmente soluble en disolventes polares, como el agua y el etanol
Chemische Identifikatoren
CAS 528-50-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00136034
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material D(+)-Cellobiose
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-6-{[4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi}oxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado No disponible
Forma física Polvo cristalino
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.