Learn More
D(+)-celobiosa; ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11443240 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443240 5 g 5 g
11453240 10 g 10 g
11463240 25 g 25 g
11473240 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11443240 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210129805
La celobiosa es un disacárido compuesto de dos moléculas de glucosa; estas están vinculadas β-1,4-glucósicamente. Reduce el azúcar, que es fácilmente soluble en disolventes polares, como el agua y el etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-50-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00136034
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Cellobiose
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC (3S,4S,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Forma física Polvo cristalino