Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Celobiosa, 98+ %
Código de producto. 10162660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162660 25 g Frasco de vidrio 25 g
10346410 5 g Frasco de vidrio 5 g
10207603 100 g Frasco de vidrio 100 g
10297213 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10162660 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 108460250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-50-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00136034
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
Nombre IUPAC (3S,4S,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Cellobiose
Punto de fusión 239°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 31, 380
Índice Merck 15, 1963
Rotación específica + 34
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino