Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Celobiosa, 98+ %
Código de producto. 11441938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441938 25 g 25 g
11431938 5 g 5 g
11451938 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441938 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A14553.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.90€
    88.65€ / 25 g
    Ahorro 9.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
D-(+)-Cellobiose is used to differentiate bacteria based on carbohydrate fermentation abilities. It is a β-glucosidase substrate. Also used as as a chemical raw material and for foods, as a low-sweetness sugar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-(+)-celobiosa se utiliza para diferenciar bacterias basadas en la capacidad de fermentación de carbohidratos. Es un sustrato β-glucosidasa. También se utiliza como materia prima química y para alimentos, como azúcar de baja dulzura.
Solubilidad
Soluble en agua (1 g/8 ml). Insoluble en éter y etanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-50-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00136034
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Cellobiose
Punto de fusión 234°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 25 g
Beilstein 93795
Índice Merck 14,1961
Información de solubilidad Soluble in water (1g/8ml). Insoluble in ether and ethanol.
Nombre IUPAC (3S,4S,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza ≥98%