Learn More
Melford D-+-celobiosa
Código de producto. 30018141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018141 25 g 25 g
30018140 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018141 Proveedor Melford N.º de proveedor C3210025.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 528-50-7
  • Fórmula molecular: C 12 H 22 O 11
  • Peso molecular: 342,3 g/mol
Especificaciones
CAS 528-50-7
Fórmula molecular C12H22O11
Cantidad 25 g