Learn More
D-(+)-Carvone, TRC
Código de producto. 30134671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134671 25 g 25 g
30135972 100 g 100 g
30007781 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18469025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2244-16-8
Fórmula molecular C10 H14 O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5S)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (S)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-(+)- (8CI), (+)-Carvone, (5S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (S)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (S)-Carvone, Carvone, (+)-, D-(+)-Carvone, D-Carvone, Talent, d-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, d-Carvone
Nombre IUPAC (5S)-2-metil-5-prop-1-en-2-iliciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Carvone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045