Learn More
D(+)-Carvona, 98 %, sintético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10401343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10401343 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10135922 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10401343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377841000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2244-16-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2244-16-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00062997
Clave InChI ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Sinónimo d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
Nombre IUPAC (5S)-2-metil-5-prop-1-en-2-iliciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Carvone
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9560g/mL
Punto de ebullición 230.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4950 to 1.5010
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.956
Condición de rotación específica + 57.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica + 57.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido