Learn More
D(+)-carvona, 96 %, natural, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10664622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10664622 25 g Frasco de vidrio 25 g
10674622 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10664622 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150680250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La D(+)-carvona, n.° de CAS 2244-16-8, es una cetona monoterpénica, un producto natural que se encuentra principalmente en Achillea ageratum y Curcuma pierreana.Se puede utilizar como sustancia aromatizante.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La D(+)-carvona pertenece a la familia de terpenos y se considera una cetona monoterpénica que se encuentra de forma natural principalmente en Achillea ageratum y Curcuma pierreana
Aplicación
  • Se ha demostrado que la D(+)-carvona tiene un efecto supresor contra el aumento de peso inducido por dietas con alto contenido de grasa en ratones
  • Se ha utilizado como sustancia aromatizante
  • Se ha utilizado en la síntesis orgánica como material de partida para la síntesis total asimétrica de productos naturales, incluida la síntesis del terpenoide cuasina
  • Estudios in vitro demostraron que este compuesto puede inhibir la producción de capsidiol inducida por celulasa en Nicotiana tabacum interfiriendo con la isoprenilación de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2244-16-8
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00062997
Clave InChI ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Sinónimo d-carvone, +-carvone, s-+-carvone, s-carvone, s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, +-s-carvone, carvone, +, d +-carvone, carvol, s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one
PubChem CID 16724
ChEBI CHEBI:15399
Nombre IUPAC (5S)-2-metil-5-prop-1-en-2-iliciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material D(+)-Carvone
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9560g/mL
Punto de ebullición 230.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4950 to 1.5010
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 153
Índice Merck 14, 1874
Gravedad específica 0.956
Rotación específica + 57.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform,, propylene glycol and mineral oils, insoluble in glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido