Learn More
D-Carnitina, TRC
Código de producto. 30136686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136686 1 g 1 g
30137088 50 mg 50 miligramos
30011064 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136686 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1841051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-14-0
Fórmula molecular C7 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 161.2
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2S)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, D- (8CI), (+)-Carnitine, (+)-D-Carnitine, D-(+)-Carnitine, D-Carnitine, d-Carnitine
Nombre IUPAC (3S)-3-hidroxi-4-(trimetilazanil)butanoato
SMILES C[N+](C)(C)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Carnitine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.1052
Porcentaje de pureza >95%