Learn More
D-captopril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Captopril |
| CAS | 119238-52-7 |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O3 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (+)-Captopril |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-1-[(2S)-2-metil-3-sulfanilpropanoil]pirrolidin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.285 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.077 |