Learn More
Ácido D(+)-canfórico, 99%
Código de producto. 10224470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10224470 5 g Frasco de vidrio 5 g
10520001 100 g Frasco de plástico 100 g
10771535 500g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10224470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108200050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 124-83-4 | C10H14O4-2 | 198,218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-83-4
Fórmula molecular C10H14O4-2
Peso molecular (g/mol) 198.218
Número MDL MFCD00001375
Clave InChI LSPHULWDVZXLIL-LDWIPMOCSA-L
Sinónimo d-+-camphoric acid, 1r,3s-1,2,2-trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, d-camphoric acid, 1r,3s-+-camphoric acid, unii-w77rm1csd5, camphoric acid, 1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1,2,2-trimethyl-, 1r,3s, w77rm1csd5, 1,2,2-trimethyl-1,3-cyclopentanedicarboxylic acid, 1r-cis, 1r,3s-camphoric acid
PubChem CID 6918944
Nombre IUPAC (1R,3S)-1,2,2-trimetilciclopentano-1,3-dicarboxilato
SMILES CC1(C(CCC1(C)C(=O)[O-])C(=O)[O-])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Camphoric acid
Punto de fusión De 183 °C a 187 °C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 09, 745
Fieser 11,352; 15,67
Índice Merck 15, 1735
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación