Learn More
D-alcanfor, Mikromol™
Código de producto. 17981426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17981426 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17981426 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3327.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
D-alcanfor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Camphor
CAS 464-49-3
Nombres de analitos o componentes (+)-Camphor
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo d-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Nombre IUPAC (1R,4R)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 152.23
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201 g/mol