Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pantotenato de D-calcio, 98 %
Código de producto. 10712964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712964 500 g Frasco de plástico 500 GR
10358270 5 g Frasco de vidrio 5 g
10439871 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712964 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 243305000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 137-08-6 | C18H32CaN2O10 | 476.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-08-6
Fórmula molecular C18H32CaN2O10
Peso molecular (g/mol) 476.54
Número MDL MFCD00002766
Clave InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Sinónimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
Nombre IUPAC calcio;ácido 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoico
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Calcium pantothenate
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 8.2 to 8.6% (Ca) On dried substance (Complexometry)
Pérdida por secado 5.0% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [HOCH2C(CH3)2CHOHCONHCH2CH2COO]2Ca
Rotación específica + 25
Índice Merck 15, 7118
Información de solubilidad Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerine,very slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,chloroform
Condición de rotación específica +25.00 (20.00°C c=5,H2O)
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo