Learn More
D-butionina-(S,R)-sulfoximina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Buthionine-(S,R)-sulfoximine |
| CAS | 113158-69-3 |
| Fórmula molecular | C8 H18 N2 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m1/s1 |
| SMILES | CCCCS(=N)(=O)CC[C@@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-4-(butilsulfonimidoil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1038 |