Learn More
D-Biotina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10746064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10746064 1 g Vidrio ámbar 1 GR
1 options
Código de producto. 10746064 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2321
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
La D-biotina, que forma un complejo estable con avidina, es útil en el estudio de interacciones avidina-biotina y en cromatografía de afinidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa Biotina
Nombre del producto químico o material D-Biotina
CAS 58-85-5
Punto de fusión 228,9 °C
Color Blanco
pH 4.5
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 99 %
Envase Vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H16N2O3S
Número MDL MFCD00005541
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 1236
Rotación específica +89 a +93° (+ o -)
Sinónimo biotina, d-biotina, vitamina h, coenzima r, vitamina b7, d +-biotina, biodermatina, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
Clave InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Nombre IUPAC ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.31
Presión de vapor Insignificantes
Porcentaje de pureza ≥99 %
Forma física Sólido