Learn More
D-Biotina, BAKER™, J.T. Baker™
Código de producto. 15588674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15588674 1 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 1 g
1 options
Código de producto. 15588674 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 27200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.91€
    377.95€ / 1 g
    Ahorro 193.96€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Grado de productos químicos que se usan en un laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Biotin
CAS 58-85-5
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C10H16N2O3S
Número MDL MFCD00005541
Cantidad 1 g
Sinónimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
Clave InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Nombre IUPAC ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 244.31
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.31