Learn More
D-biotina, ≥ 97,5 %, grado de reactivo para cultivo celular, MP Biomedicals™
Product Code. 11445092 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
11445092 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11445092 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219463401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    187.95€ / 1 g
    Ahorro 10.05€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 58-85-5
Fórmula molecular C10H16N2O3S
Peso molecular (g/mol) 244.31
Número MDL MFCD00005541
Clave InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Specifications
Nombre del producto químico o material D-Biotin
Color Blanco
Densidad 1,267 g/cm3(Lit.)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 97,5%
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.3
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo cristalino