Learn More
Invitrogen™ D-Biotina
Descrizione
La d-biotina se une con alta afinidad a las proteínas de estreptavidina, avidina y NeutrAvidin™ de unión a la biotina. Esta solución puede utilizarse junto con estreptavidina o avidina sin marcar para bloquear la biotina endógena.
Specifica
Specifica
| Concentración | 50mM |
| Conjugado | no conjugado |
| Cantidad | 10 ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Invitrogen |
| Tipo de producto | Biotina (no conjugada) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?