Learn More
Invitrogen™ D-Biotina
Código de producto. 11554167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 ml
Tamaño de la unidad:
1 g
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11554167 10 ml 10 ml
10012502 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11554167 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B20656
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
D-Biotina
La d-biotina se une con alta afinidad a las proteínas de estreptavidina, avidina y NeutrAvidin™ de unión a la biotina. Esta solución puede utilizarse junto con estreptavidina o avidina sin marcar para bloquear la biotina endógena.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 50mM
Conjugado no conjugado
Cantidad 10 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido
Línea de productos Invitrogen
Tipo de producto Biotina (no conjugada)
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide