Learn More
D-beta-prolinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414268 250 mg 250 miligramos
15404268 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57871.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110013-18-8 | C5H11NO | 101.149 g/mol
It is an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermediario en síntesis orgánicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110013-18-8
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD09607969
Clave InChI QOTUIIJRVXKSJU-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-ylmethanol, 3r-pyrrolidin-3-yl methanol, r-3-hydroxymethyl pyrrolidine, d-beta-prolinol, 3-pyrrolidinemethanol, 3r, r-3-pyrrolidin-methanol, r-3-pyrrolidinemethanol, 3r-3-pyrrolidinemethanol
PubChem CID 7446913
Nombre IUPAC [(3R)-pirrolidina-3-il]metanol
SMILES C1CNCC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-beta-Prolinol
Densidad 0.979
Punto de ebullición 173°C to 177°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 95%