Learn More
Clorhidrato de éster etílico de D-beta-prolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454208 1 g 1 g
15464208 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57789.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Refrigerado. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1807350-90-8
Fórmula molecular C7H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 179.644
Número MDL MFCD18071037
Clave InChI AYYKCALHTPKNOI-FYZOBXCZSA-N
Sinónimo ethyl r-3-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride, d-beta-proline ethyl ester hydrochloride, r-ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride, ethyl r-3-pyrrolidinecarboxylate, hcl, r-ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hcl, ethyl r---pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride, ethyl r-pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 3r-pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride, r---pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 53488453
Nombre IUPAC (3R)-pirrolidina-3-carboxilato de etilo; clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C1CCNC1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-beta-Proline ethyl ester hydrochloride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.65
Rotación óptica −14° (c=0.6 in Water)
Porcentaje de pureza 97%