Learn More
D-beta-prolina +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493838 1 g 1 g
15403848 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57356.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72580-54-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72580-54-2
Fórmula molecular C5H9NO2
Peso molecular (g/mol) 115.132
Número MDL MFCD08272856
Clave InChI JAEIBKXSIXOLOL-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r---pyrrolidine-3-carboxylic acid, d-beta-proline, r-beta-proline, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3r, r-3-pyrrolidinecarboxylic acid, l-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-3-pyrrolidinecarboxylic acid hcl, r-pyrrilidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 1501970
Nombre IUPAC Ácido (3R)-pirrolidina-3-carboxílico
SMILES C1CNCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-beta-Proline
Punto de fusión 185°C to 191°C
Beilstein 5496144
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Rotación óptica −18° (c=2 in Water)
Porcentaje de pureza ≥98%