Learn More
Ácido láctico D-Beta-Imidazol Monohidrato, TRC
Código de producto. 30240884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240884 100 mg 100 miligramos
30240491 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI354990100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246814-96-9
Fórmula molecular C6 H8 N2 O3 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 174.15
Nombre IUPAC (2R)-2-hidroxi-3-(1H-imidazol-4-il)ácido propanoico; hidratar
SMILES O.O[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-beta-Imidazolelactic Acid Monohydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O3.H2O/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4;/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11);1H2/t5-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0641