Learn More
Ácido D-azetidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Azetidine-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 7729-30-8 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H]1CCN1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-azetidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 101.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0477 |