Learn More
d-Atabrine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495828
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16495828 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16495828 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13735D
MedChemExpress d-Atabrine dihydrochloride is an active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
d-Atabrine dihydrochloride is an active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material d-Atabrine dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 56100-41-5
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32Cl3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (35.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C31)CCCN(CC)CC.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 472.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.88
Porcentaje de pureza 99.35%