Learn More
Ácido D-Aspártico, TRC
Código de producto. 30004218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004218 1 g 1 g
30010041 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7900201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1783-96-6
Fórmula molecular C4 H7 N O4
Peso molecular (g/mol) 133.1
Sinónimo (-)-Aspartic Acid, (R)-Aspartic Acid, D-(-)-Aspartic Acid, 2-Aminobutanedioic Acid, NSC 97922
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-aminobutanodioico
SMILES N[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Aspartic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0375
Porcentaje de pureza >95%