Learn More
Clorhidrato de éster dimetílico del ácido D-aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 69630-50-8 |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | D-Aspartic Acid 1,4-Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl D-Aspartate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)C[C@@H](N)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (2R)-2-aminobutanodioato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 197.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0455 |