Learn More
Clorhidrato de dimetil éster del ácido D-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489758 5 g 5 g
15479758 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63197.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69630-50-8 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69630-50-8
Fórmula molecular C6H12ClNO4
Peso molecular (g/mol) 197.615
Número MDL MFCD00070384
Clave InChI PNLXWGDXZOYUKB-PGMHMLKASA-N
Sinónimo d-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, h-d-asp ome-ome.hcl, h-d-asp ome-oh hcl, r-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, d-aspartic acid, dimethyl ester, hydrochloride, d-aspartic acid-1,4-dimethyl ester hydrochloride, 1,4-dimethyl 2r-2-aminobutanedioate hydrochloride, h-d-asp diome . hcl, h-d-asp ome-ome hcl, d-aspartic acid dimethyl ester hcl
PubChem CID 51051594
Nombre IUPAC dimetil (2R)-2-aminobutanodioato;clorhidrato
SMILES COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 114°C to 119°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido