Learn More
Éster de 1-metilo de ácido D-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440469 25 g 25 g
15420469 1 g 1 g
15430469 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63658.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65414-78-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
D-Aspartic acid 1-methyl ester is used as a intermediate for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de 1-metilo de ácido D-aspártico se utiliza como intermediario para la investigación farmacéutica y química.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65414-78-0
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD03424227
Clave InChI SWWBMHIMADRNIK-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo h-d-asp-ome, r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, d-asp-ome, d-aspartic acid 1-methyl ester, d-aspartic acid,1-methyl ester, 3r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 7020023
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-metoxi-4-oxobutanoico
SMILES COC(=O)C(CC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Aspartic acid 1-methyl ester
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido