Learn More
Éster de ácido D-Aspártico 1-(1,1-dimetiletil), TRC
Código de producto. 30179578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179578 500 mg 500 miligramos
30178931 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA788795500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148823-36-3
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Sinónimo D-Aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Aspartic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester