Learn More
Ácido D-aspártico-2,3,3-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Aspartic-2,3,3-d3 Acid |
| CAS | 1202063-44-2 |
| Fórmula molecular | C4H4D3NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | D-Aspartic-2,3,3-d3 acid (ACI), D-Aspartic Acid-d3, D-Aspartic Acid-2,3,3-D3, (2R)-2-Aminobutanedioic-2,3,3-d3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1/i1D2,2D |
| SMILES | OC(C([2H])([2H])[C@](N)([2H])C(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-2,3,3-trideuteriobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 136.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0563 |