Learn More
D-asparagina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Asparagine |
| CAS | 2058-58-4 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | D-Asparagine, Asparagine, D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-carbamoylpropanoic acid, (2R)-4-Amino-2-azaniumyl-4-oxobutanoate, (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0535 |