Learn More
D-(-)-asparagina monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-(-)-Asparagine Monohydrate |
| CAS | 5794-24-1 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O3 . H2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | D-Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate, D- (8CI), D-Asparagine, monohydrate (9CI), (R)-2,4-Diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, D-Asparagine monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1 |
| SMILES | O.N[C@H](CC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 150.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0641 |