Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D-(-)-asparagina, 99 %
Código de producto. 11400398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11400398 25 g 25 g
11410398 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11400398
Marca: Thermo Scientific Chemicals B24556.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5794-24-1 | C4H10N2O4 | 150.134 g/mol
D-(-)-Asparagine monohydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de D-(-)-asparagina es una importante materia prima e intermedia que se utiliza en los ámbitos de la síntesis orgánica, los agroquímicos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (35 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5794-24-1
Fórmula molecular C4H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 150.134
Número MDL MFCD00149558
Clave InChI RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Sinónimo d-asparagine monohydrate, d-asparagine hydrate, r-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate, d-asparagine, monohydrate, d-asparaginemonohydrate, d---asparagine monohydrate, d-aspartic acid 4-amide, r---2-aminosuccinamic acid, d--asparagine monohydrate, r-2-aminosuccinic acid 4-amide
PubChem CID 16211197
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2,4-diamino-4-oxobutanoico; hidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Asparagine monohydrate
Punto de fusión 274°C to 276°C (decomposition)
Índice Merck 14,837
Información de solubilidad Soluble in water (35g/L at 20°C).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14 (132.12 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%